Drukuj
kwas L (+) winowy, crystallised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E334, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
1.00802.5000 1.00802.9029
1.00802.5000EA 0 PLN
1.00802.5000 1.00802.9029
kwas L (+) winowy, crystallised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E334, SAFC®
kwas L (+) winowy
Formuła: C₄H₆O₆
Temp. Wrzenia: 399 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 168…170 °C
Gęstość: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064207
Numer CAS: 87-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Klasyfikacja Merck : 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM