Drukuj
Kwas S-(-)-jabłkowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
112577-100G 112577-25G
SIAL112577-100GEA 404 PLN
SIAL112577-100G SIAL112577-25G
Kwas S-(-)-jabłkowy, Sigma-Aldrich®
Kwas S-(-)-jabłkowy
Formuła: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 322
Temp. topnienia: 101…104 °C
Gęstość: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064213
Numer CAS: 97-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-601-5
Klasyfikacja Merck : 13,05730