Drukuj
Kwas S-(-)-jabłkowy for racemat separation, for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.0500 8.00384.0005
8.00384.0010EA 122 PLN
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.0500 8.00384.0005
Kwas S-(-)-jabłkowy for racemat separation, for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas S-(-)-jabłkowy
Formuła: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 322
Temp. topnienia: 101…104 °C
Gęstość: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064213
Numer CAS: 97-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-601-5
Klasyfikacja Merck : 13,05730
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 160 g/l (20 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 140 °C (decomposition)
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)