Drukuj
Kwas S-(-)-jabłkowy ≥99%, proszek
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0210223790 0210223791 0210223725 0210223780
ICNA0210223790EA 1160 PLN
ICNA0210223790 ICNA0210223791 ICNA0210223725 ICNA0210223780
Kwas S-(-)-jabłkowy ≥99%, proszek
Kwas S-(-)-jabłkowy
L-Malic Acid is a dicarboxylic acid that is made by all living organisms. The malate anion is an intermediate in the citric acid cycle.
L-Malic Acid is a dicarboxylic acid that is made by all living organisms. The malate anion is an intermediate in the citric acid cycle.
Soluble in 100 mg/ml - clear to very slightly hazy, colourless.
Formuła: C₄H₆O₅
Temp. Wrzenia: 322 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 101…104 °C
Gęstość: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064213
Numer CAS: 97-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-601-5
Klasyfikacja Merck : 13,05730