Drukuj
Kwas S-(-)-jabłkowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
A13702.22 A13702.30 A13702.36
A13702.22EA 480 PLN
A13702.22 A13702.30 A13702.36
Kwas S-(-)-jabłkowy ≥97%
Kwas S-(-)-jabłkowy
Formuła: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 322
Temp. topnienia: 100…106 °C
Gęstość: 1.60
Temp. Zapłonu: 220 °C (428 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064213
Numer CAS: 97-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-601-5
Klasyfikacja Merck : 14,5707