Drukuj
L(+)-kwas glutaminowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
G1251-100G G1251-1KG G1251-500G G1251-5KG
SIALG1251-100GEA 205 PLN
SIALG1251-100G SIALG1251-1KG SIALG1251-500G SIALG1251-5KG
L(+)-kwas glutaminowy, Sigma-Aldrich®
L(+)-kwas glutaminowy
Formuła: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Temp. Wrzenia: 325 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 160 °C
Gęstość: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002634
Numer CAS: 56-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-293-7
Klasyfikacja Merck : 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM