Drukuj
L(+)-kwas glutaminowy
Dostawca: PanReac AppliChem
A1704.9010 A1704.1000
APLIA1704.9010EA 0 PLN
APLIA1704.9010 A1704.1000
L(+)-kwas glutaminowy
L(+)-kwas glutaminowy
Formuła: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Temp. Wrzenia: 325 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 160 °C
Gęstość: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002634
Numer CAS: 56-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-293-7
Klasyfikacja Merck : 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM