L(+)-kwas glutaminowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
Purity: 99+%
CAS No.: 56-86-0
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.525
Appearance: White
Melting Point: 189-192° dec.
Beilstein Reference: 1723801
Merck Reference: 14,4469
Optical Rotation: +31° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00002634
Formuła:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H Temp. Wrzenia: 325 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,525 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002634 Numer CAS: 56-86-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-293-7 Klasyfikacja Merck : 14,4469 |