Drukuj
kwas L(+)-asparaginowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16003.0100 8.16003.0500
8.16003.0100EA 165 PLN
8.16003.0100 8.16003.0500
kwas L(+)-asparaginowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas L(+)-asparaginowy
Formuła: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 311
Temp. topnienia: 251
Gęstość: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002616
Numer CAS: 56-84-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-291-6
Klasyfikacja Merck : 13,00845
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point 269 - 271 °C (decomposition)
Molar Mass 133.1 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (4 g/l, H2O, 20 °C)