Drukuj
kwas L(+)-asparaginowy, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00126.1000 1.00126.9010
1.00126.1000EA 1380 PLN
1.00126.1000 1.00126.9010
kwas L(+)-asparaginowy, Millipore®
kwas L(+)-asparaginowy
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formuła: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 311
Temp. topnienia: 251
Gęstość: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002616
Numer CAS: 56-84-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-291-6
Klasyfikacja Merck : 13,00845