kwas L(+)-asparaginowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
Purity: 98+%
CAS No.: 56-84-8
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.10
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₄H₇NO₄ MW: 133.1 g/mol Temp. Wrzenia: 311 Temp. topnienia: >300 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.66 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002616 Numer CAS: 56-84-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-291-6 Klasyfikacja Merck : 13,00845 |