Drukuj
kwas L(+)-asparaginowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
105041000 105045000 105040025 105040100
ACRO105041000EA 160 PLN
ACRO105041000 ACRO105045000 ACRO105040025 ACRO105040100
kwas L(+)-asparaginowy 98+%
kwas L(+)-asparaginowy
Formuła: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 311
Temp. topnienia: >230 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002616
Numer CAS: 56-84-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-291-6
Klasyfikacja Merck : 13,00845
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +24.0° to +26.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Ninhydrin-positive substances Passes test