Drukuj
Kwas D(-)-glutaminowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (R)-2-Aminopentanedioic acid, (R)-(-)-Glutamic acid, (R)-(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-α-Glutamic acid, D(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, H-D-Glu-OH, (R)-(-)-α-Glutamic acid, (R)-(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
G1001-100G G1001-1G G1001-25G G1001-5G
SIALG1001-100GEA 5470 PLN
SIALG1001-100G SIALG1001-1G SIALG1001-25G SIALG1001-5G
Kwas D(-)-glutaminowy, Sigma-Aldrich®
Kwas D(-)-glutaminowy
Formuła: C₅H₉NO₄
Temp. Wrzenia: 325 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 213 °C
Gęstość: 1,533 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00063112
Numer CAS: 6893-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 230-000-8
Klasyfikacja Merck : 13,04482