Kwas D(-)-glutaminowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R)-2-Aminopentanedioic acid, (R)-(-)-Glutamic acid, (R)-(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-2-Aminopentanedioic acid, D(-)-α-Glutamic acid, D(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, H-D-Glu-OH, (R)-(-)-α-Glutamic acid, (R)-(-)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid
Purity: 99+%
CAS No.: 6893-26-1
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Melting Point: 199° dec.
Beilstein Reference: 1723800
Merck Reference: 14,4469
Optical Rotation: -30° (c=10 in 2N HCl)
MDL No.: MFCD00063112
Formuła:
C₅H₉NO₄ Temp. Wrzenia: 325 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,533 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063112 Numer CAS: 6893-26-1 Numer WE (dawny EINECS): 230-000-8 Klasyfikacja Merck : 14,4469 |