Drukuj
Kwas D(-)-glutaminowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
227890050 227890250 227891000
ACRO227890050EA 271 PLN
ACRO227890050 ACRO227890250 ACRO227891000
Kwas D(-)-glutaminowy 99+%
Kwas D(-)-glutaminowy
Formuła: C₅H₉NO₄
Temp. Wrzenia: 325 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 200…202 °C
Gęstość: 1,533 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00063112
Numer CAS: 6893-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 230-000-8
Klasyfikacja Merck : 13,04482
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤1 % L-content
Specific optical rotation -30.5° to -32.2° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)