Kwas D-(-)-asparaginowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21184.06
B21184.14
B21184.22
B21184.06EA
230
PLN
B21184.06
B21184.14
B21184.22
Kwas D-(-)-asparaginowy ≥99%
Kwas D-(-)-asparaginowy
Purity: 99%
CAS No.: 1783-96-6
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.10
Melting Point:
Formuła:
C₄H₇NO₄ Gęstość: 1,66 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063081 Numer CAS: 1783-96-6 Numer WE (dawny EINECS): 217-234-6 Klasyfikacja Merck : 14,840 |