Drukuj
Kwas D-(-)-asparaginowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
204260250 204260050 204261000
ACRO204260250EA 479 PLN
ACRO204260250 ACRO204260050 ACRO204261000
Kwas D-(-)-asparaginowy 99+%
Kwas D-(-)-asparaginowy
Formuła: C₄H₇NO₄
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063081
Numer CAS: 1783-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-234-6
Klasyfikacja Merck : 13,00845
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.4 % (105°C, 3 hrs)
Enantiomeric excess ≤0.5 % (L-enantiomer)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -23.8° to -25.8° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Other amino acids ≤0.3 % (TLC)