Drukuj
D-glukonian wapnia hydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: D-Gluconic acid calcium salt monohydrate, Calcium gluconate monohydrate, Gluconic acid calcium salt monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
G4625-1KG G4625-500G
SIALG4625-1KGEA 508 PLN
SIALG4625-1KG SIALG4625-500G
D-glukonian wapnia hydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®
D-glukonian wapnia hydrat
Formuła: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Temp. topnienia: 178 °C
Numer MDL: MFCD00150787
Numer CAS: 66905-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-075-8
Klasyfikacja Merck : 13,01671