Drukuj
Glukonian sodu USP, E576, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17054.5000 8.17054.9050
8.17054.5000EA 0 PLN
8.17054.5000 8.17054.9050
Glukonian sodu USP, E576, SAFC®
Glukonian sodu
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Temp. topnienia: 170…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064210
Numer CAS: 527-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-407-7
Klasyfikacja Merck : 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM