Glukonian sodu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
D-glukonian sodu
A10464.0C
A10464.0E
A10464.0CEA
2610
PLN
A10464.0C
A10464.0E
Glukonian sodu ≥97%
Glukonian sodu
Purity: 97%
CAS No.: 527-07-1
Molecular Formula: C6H11NaO7
Formula Weight: 218.14
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Odour: Pleasant
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 3919651
Merck Reference: 14,4456
Optical Rotation: +12° (c=20 in water)
MDL No.: MFCD00064210
Formuła:
HOH₂C(CH(OH))₄COONa Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064210 Numer CAS: 527-07-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-407-7 Klasyfikacja Merck : 14,4456 |