Drukuj
Glukonian sodu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
181390010 181390025 181390050 181390100
ACRO181390010EA 350 PLN
ACRO181390010 ACRO181390025 ACRO181390050 ACRO181390100
Glukonian sodu 98%
Glukonian sodu
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064210
Numer CAS: 527-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-407-7
Klasyfikacja Merck : 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
pH 6.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Reducing substances ≤0.5 %