Drukuj
D-glukonian potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P1847-1KG P1847-500G
SIALP1847-1KGEA 2070 PLN
SIALP1847-1KG SIALP1847-500G
D-glukonian potasu, Sigma-Aldrich®
D-glukonian potasu
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Temp. topnienia: 174…176 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064211
Numer CAS: 299-27-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-074-2
Klasyfikacja Merck : 12,07796