D-glukonian potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
B25135.0B
B25135.18
B25135.30
B25135.0BEA
957
PLN
B25135.0B
B25135.18
B25135.30
D-glukonian potasu ≥99%
D-glukonian potasu
Purity: 99%
CAS No.: 299-27-4
Molecular Formula: C6H11KO7
Formula Weight: 234.25
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD00064211
Formuła:
HOH₂C(CH(OH))₄COOK Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064211 Numer CAS: 299-27-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-074-2 Klasyfikacja Merck : 12,07796 |