L-(+)-Mleczan sodowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Sodium-(S)-lactate, (S)-(+)-Lactic acid sodium salt, L(+)-Lactic acid sodium salt
L14500.06
L14500.14
L14500.06EA
405
PLN
L14500.06
L14500.14
L-(+)-Mleczan sodowy ≥98%
L-(+)-Mleczan sodowy
Purity: 98+%
CAS No.: 867-56-1
Molecular Formula: C3H5NaO3
Formula Weight: 112.06
Melting Point: ca 160°
Beilstein Reference: 4567087
Formuła:
C₃H₅NaO₃ MW: 112.06 g/mol Temp. topnienia: ∼ 160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066576 Numer CAS: 867-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-762-3 |