Drukuj
L-(+)-Mleczan litowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Lithium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-2-Hydroxypropionic acid Lithium salt, Lithium (S)-2-Hydroxypropionate, L(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, Lithium L-Lactate, L-Lactic acid Lithium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22084.0100 8.22084.0250
8.22084.0100EA 535 PLN
8.22084.0100 8.22084.0250
L-(+)-Mleczan litowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
L-(+)-Mleczan litowy
Formuła: C₃H₅LiO₃
MW: 96.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 200
Temp. topnienia: 75
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065512
Numer CAS: 27848-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 248-692-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 96.01 g/mol