Drukuj
L-(+)-Mleczan litowy 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Lithium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-2-Hydroxypropionic acid Lithium salt, Lithium (S)-2-Hydroxypropionate, L(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, Lithium L-Lactate, L-Lactic acid Lithium salt
297610250 297610050 297611000 297615000
ACRO297610250EA 253 PLN
ACRO297610250 ACRO297610050 ACRO297611000 ACRO297615000
L-(+)-Mleczan litowy 99%, pure
L-(+)-Mleczan litowy
Formuła: C₃H₅LiO₃
MW: 96.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 200 °C
Temp. topnienia: >75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065512
Numer CAS: 27848-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 248-692-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %