Drukuj
Kwas L-(+)-mlekowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1750-100G L1750-10G
SIALL1750-100GEA 8080 PLN
SIALL1750-100G SIALL1750-10G
Kwas L-(+)-mlekowy, Sigma-Aldrich®
Kwas L-(+)-mlekowy
Formuła: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 235
Temp. topnienia: ∼53 °C
Gęstość: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064266
Numer CAS: 79-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-196-2
Klasyfikacja Merck : 13,05352