Kwas L-(+)-mlekowy, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
Purity: 98%
CAS No.: 79-33-4
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₃H₆O₃ MW: 90.08 g/mol Temp. Wrzenia: 119 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 52…54 °C Gęstość: 1.22 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00064266 Numer CAS: 79-33-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-196-2 Klasyfikacja Merck : 14,5337 |