Kwas L-(+)-mlekowy 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
189870010
189872500
189870051
ACRO189870010EA
528
PLN
ACRO189870010
ACRO189872500
ACRO189870051
Kwas L-(+)-mlekowy 90%
Kwas L-(+)-mlekowy
Formuła:
C₃H₆O₃ Temp. Wrzenia: 125 °C Temp. topnienia: ~ 53 °C Gęstość: 1,2 g/cm³ Temp. Zapłonu: >112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064266 Numer CAS: 79-33-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-196-2 Klasyfikacja Merck : 13,05352 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Density | (20°C) 1.2 to 1.21 g/ml |
Identification | Passes test |
Titration excess NaOH | ≥88 % |
Chloride (Cl) | ≤0.2 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.25 % |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Sugars | Passes test |