Drukuj
L-(+)-Cysteina, Millipore®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
1.02838.0025EA 216 PLN
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
L-(+)-Cysteina, Millipore®
L-Cysteina
Formuła: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115 °C
Gęstość: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064306
Numer CAS: 52-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-158-2
Klasyfikacja Merck : 13,02810