L-(+)-Cysteina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10435.0B
A10435.18
A10435.30
AB115193.0050
A10435.0BEA
4460
PLN
A10435.0B
A10435.18
A10435.30
ABCRAB115193.0050
L-(+)-Cysteina ≥98%
L-Cysteina
Purity: 98+%
CAS No.: 52-90-4
Molecular Formula: C3H7NO2S
Formula Weight: 121.16
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1721408
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +7.9° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064306
Formuła:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,523 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064306 Numer CAS: 52-90-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-158-2 Klasyfikacja Merck : 14,2781 |