Drukuj
L-(+)-Cysteina 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
173600050 173600250 173601000 173605000
ACRO173600050EA 161 PLN
ACRO173600050 ACRO173600250 ACRO173601000 ACRO173605000
L-(+)-Cysteina 98+%
L-Cysteina
Formuła: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064306
Numer CAS: 52-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-158-2
Klasyfikacja Merck : 13,02810
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Solubility (2.5 % in water) Clear colorless
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 4.5 to 5.5 (2.5 % in water)
Specific optical rotation +7.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) (c=8, 5N HCl)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Ammonium (NH4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm