Drukuj
L(+)-Kwas ε-aminokapronowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
M-Clarity™ quality level = MQ200
N6877-10G N6877-1G N6877-5G
SIALN6877-10GEA 2430 PLN
SIALN6877-10G SIALN6877-1G SIALN6877-5G
L(+)-Kwas ε-aminokapronowy, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kwas ε-aminokapronowy
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 246
Temp. topnienia: 113
Numer MDL: MFCD00064423
Numer CAS: 327-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-321-4
Klasyfikacja Merck : 13,06738