L(+)-Kwas ε-aminokapronowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
L03913.03
L03913.06
L03913.03EA
326
PLN
L03913.03
L03913.06
L(+)-Kwas ε-aminokapronowy ≥99%
L(+)-Kwas ε-aminokapronowy
Purity: 99%
CAS No.: 327-57-1
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formuła:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131.17 g/mol Temp. Wrzenia: 246 Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064423 Numer CAS: 327-57-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-321-4 Klasyfikacja Merck : 13,06738 |