Drukuj
L(+)-Kwas ε-aminokapronowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
226040010 226040050
ACRO226040010EA 315 PLN
ACRO226040010 ACRO226040050
L(+)-Kwas ε-aminokapronowy 99+%
L(+)-Kwas ε-aminokapronowy
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 246
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064423
Numer CAS: 327-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-321-4
Klasyfikacja Merck : 13,06738
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
Specific optical rotation +22° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Other amino acids (TLC) Not detectable