Drukuj
chlorowodorek L-argininy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: chlorowodorek L(+)-argininy
M-Clarity™ quality level = MQ200
A6969-100G A6969-1KG
SIALA6969-100GEA 398 PLN
SIALA6969-100G SIALA6969-1KG
chlorowodorek L-argininy, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek L-argininy
Formuła: C₆H₁₅ClN₄O₂
Temp. topnienia: 218 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064550
Numer CAS: 1119-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-275-1
Klasyfikacja Merck : 13,00785