Drukuj
chlorowodorek L-argininy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: chlorowodorek L(+)-argininy
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5131-500G A5131-100G A5131-10G A5131-1KG A5131-25G A5131-25KG
SIALA5131-500GEA 1530 PLN
SIALA5131-500G SIALA5131-100G SIALA5131-10G SIALA5131-1KG SIALA5131-25G SIALA5131-25KG
chlorowodorek L-argininy, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek L-argininy
Formuła: C₆H₁₅ClN₄O₂
Temp. topnienia: 218 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064550
Numer CAS: 1119-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-275-1
Klasyfikacja Merck : 13,00785