Drukuj
chlorowodorek L-argininy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: chlorowodorek L(+)-argininy
11039-100G 11039-500G
SIAL11039-100GEA 458 PLN
SIAL11039-100G SIAL11039-500G
chlorowodorek L-argininy, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek L-argininy
Formuła: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66 g/mol
Temp. topnienia: 218
Gęstość: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064550
Numer CAS: 1119-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-275-1
Klasyfikacja Merck : 13,00785