Drukuj
chlorowodorek L-argininy, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: chlorowodorek L(+)-argininy
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01543.0050 1.01543.1000 1.01543.9010
1.01543.0050EA 206 PLN
1.01543.0050 1.01543.1000 1.01543.9010
chlorowodorek L-argininy, Millipore®
chlorowodorek L-argininy
Formuła: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66 g/mol
Temp. topnienia: 218
Gęstość: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064550
Numer CAS: 1119-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-275-1
Klasyfikacja Merck : 13,00785