Drukuj
chlorowodorek L-argininy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: chlorowodorek L(+)-argininy
A14730.0E A14730.22 A14730.36
A14730.0EEA 4260 PLN
A14730.0E A14730.22 A14730.36
chlorowodorek L-argininy ≥98%
chlorowodorek L-argininy
Purity: 98+% CAS No.: 1119-34-2 Molecular Formula: C6H14N4O2.HCl Formula Weight: 210.67 Melting Point: 216° dec. Beilstein Reference: 3631658 Merck Reference: 14,780 Optical Rotation: +22° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064550
Formuła: C₆H₁₅ClN₄O₂
Gęstość: 1,42
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064550
Numer CAS: 1119-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-275-1
Klasyfikacja Merck : 14,780