Drukuj
chlorowodorek L-argininy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: chlorowodorek L(+)-argininy
105000250 105001000 105000025 105005000
ACRO105000250EA 146 PLN
ACRO105000250 ACRO105001000 ACRO105000025 ACRO105005000
chlorowodorek L-argininy 98+%
chlorowodorek L-argininy
Formuła: C₆H₁₅ClN₄O₂
Temp. topnienia: 226 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064550
Numer CAS: 1119-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-275-1
Klasyfikacja Merck : 13,00785
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Specific optical rotation +21.4° to +23.6° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)