Drukuj
L(+)-arginina Ph. Eur., USP, pure
Dostawca: PanReac AppliChem
Uwaga
Synonim: H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
A1345.0500 A1345.1000
A1345.0500EA 580 PLN
A1345.0500 A1345.1000
L(+)-arginina Ph. Eur., USP, pure
L(+)-arginina
Formuła: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 368
Temp. topnienia: 238
Gęstość: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002635
Numer CAS: 74-79-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-811-1
Klasyfikacja Merck : 13,00785