Winian (D)-(-)-dimetylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 13171-64-7
Molecular Formula: C6H10O6
Formula Weight: 178.14
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₀O₆ Temp. Wrzenia: 158 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 48…56 °C Gęstość: 1,30 Temp. Zapłonu: >170 °C (338 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008445 Numer CAS: 13171-64-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-118-6 |