Drukuj
Winian (D)-(-)-dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
213969-25G 213969-5G
SIAL213969-25GEA 385 PLN
SIAL213969-25G SIAL213969-5G
Winian (D)-(-)-dietylu, Sigma-Aldrich®
Winian (D)-(-)-dietylu
Formuła: C₈H₁₄O₆
Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064451
Numer CAS: 13811-71-7
Numer WE (dawny EINECS): 237-458-8