Drukuj
Winian (D)-(-)-dietylu (made from unnatural tartaric acid) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2S,3S)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (S,S)-(-)-Diethyl tartrate, (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, (-)-Diethyl D-tartrate, (S,S)-(-)-Tartaric acid diethyl ester, D(-)-Tartaric acid diethyl ester
200340250 200341000 200345000
ACRO200340250EA 355 PLN
ACRO200340250 ACRO200341000 ACRO200345000
Winian (D)-(-)-dietylu (made from unnatural tartaric acid) 99%
Winian (D)-(-)-dietylu
Formuła: C₈H₁₄O₆
MW: 206.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 280 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1.2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064451
Numer CAS: 13811-71-7
Numer WE (dawny EINECS): 237-458-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -7.5° to -9° (20°C, 589 nm) (neat)