Drukuj
L(+)-Winian dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W237809-100G-K W237809-1KG-K W237809-5KG-K
SIALW237809-100G-KEA 301 PLN
SIALW237809-100G-K SIALW237809-1KG-K SIALW237809-5KG-K
L(+)-Winian dietylu, Sigma-Aldrich®
L(+)-Winian dietylu
Formuła: C₈H₁₄O₆
Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009143
Numer CAS: 87-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-783-3
Klasyfikacja Merck : 13,03886