Drukuj
VWR®, uchwyt do montażu na ścianie pipet
Dostawca: VWR Collection
612-5779EA 247 PLN
612-5779 612-5783
VWR®, uchwyt do montażu na ścianie pipet
Statywy do pipet
Ten uniwersalny uchwyt ścienny wykonany z wytrzymałego ABS posiada dwie jednokanałowe lub dwie wielokanałowe pipety lub kombinację obu.
  • Potrafi bezpiecznie trzymać praktycznie każdą znaną markę pipety
  • Wstawki na górnych segmentach można dodawać lub usuwać w celu dopasowania do różnych szerokości pipet
  • Umożliwia ręczne wyjmowanie lub wymianę pipet
  • Pipety są utrzymywane w pozycji pionowej, aby zapobiec zanieczyszczeniu
  • Urządzenie nie nadaje się do sterylizacji w autoklawie, ale można je myć wodą z mydłem lub zwykłymi laboratoryjnymi środkami dezynfekcyjnymi
Uchwyt na pipety jest wyposażony w dwa wsporniki do montażu na ścianie, które mogą pomieścić dwie pipety i są dostarczane z różnymi lub identycznie zabarwionymi górnymi i dolnymi segmentami, które łatwo można wsunąć na miejsce. Różnie zabarwiona wersja umożliwia laboratoriom kodowanie kolorystyczne uchwytów do pipet w celu szybkiej identyfikacji, a użytkownik może spersonalizować uchwyt w wybranych przez siebie kolorach.
Dodatkowe informacje: Wersja w innym kolorze zawiera: 6 dolnych uchwytów (2 × niebieski, 2 × zielony, 2 × bezbarwny) i 6 górnych uchwytów (2 × niebieski, 2 × zielony, 1 × purpurowy, 1 × żółty).
cała fioletowa wersja zawiera: 6 dolnych uchwytów i 6 górnych uchwytów (wszystkie w kolorze fioletowym).