Drukuj
L(+)-Winian dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
156841-100G 156841-25G 156841-500G
SIAL156841-100GEA 248 PLN
SIAL156841-100G SIAL156841-25G SIAL156841-500G
L(+)-Winian dietylu, Sigma-Aldrich®
L(+)-Winian dietylu
Formuła: C₈H₁₄O₆
Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009143
Numer CAS: 87-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-783-3
Klasyfikacja Merck : 13,03886