L(+)-Winian dietylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
(+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
Purity: 98%
CAS No.: 87-91-2
Molecular Formula: C8H14O6
Formula Weight: 206.19
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 17°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 1727145
Merck Reference: 14,3855
Optical Rotation: +27° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00009143
Formuła:
C₈H₁₄O₆ MW: 206.2 g/mol Temp. Wrzenia: 280 °C Temp. topnienia: 17 °C Gęstość: 1.205 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009143 Numer CAS: 87-91-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-783-3 Klasyfikacja Merck : 13,03886 |