Drukuj
L(+)-Winian dietylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
168961000 168965000
ACRO168961000EA 236 PLN
ACRO168961000 ACRO168965000
L(+)-Winian dietylu 99+%
L(+)-Winian dietylu
Formuła: C₈H₁₄O₆
Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Numer MDL: MFCD00009143
Numer CAS: 87-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-783-3
Klasyfikacja Merck : 13,03886
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific optical rotation +7.5° to +9° (20°C, 589 nm) (neat)